Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Benzo-18-crown 6-Ether
41515582-1G
MOLE41515582-1GEA 0 EUR InStock
MOLE41515582-1G
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Formule: C₁₆H₂₄O₆
MW: 312,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062741
Numéro CAS: 14098-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité