Acide dibenzoyl-D-tartrique monohydraté
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid hydrate
41519413-25G
MOLE41519413-25GEA 0 EUR InStock
MOLE41519413-25G
Acide dibenzoyl-D-tartrique monohydraté
Acide dibenzoyl-D-tartrique monohydraté
Formule: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
MW: 376,33 g/mol (358,31 anhy)
Numéro MDL: MFCD00150722
Numéro CAS: 80822-15-7
EINECS: 241-097-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité