4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine
Fournisseur: Molekula
41639505-5G
MOLE41639505-5GEA 0 EUR InStock
MOLE41639505-5G
4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine
4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Numéro MDL: MFCD00042508
Numéro CAS: 368-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité