Acide 3-nitro-p-toluique
Fournisseur: Molekula
41708041-100G
MOLE41708041-100GEA 0 EUR InStock
MOLE41708041-100G
Acide 3-nitro-p-toluique
Acide 3-nitro-p-toluique
Formule: C₈H₇NO₄
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007174
Numéro CAS: 96-98-0
EINECS: 202-549-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité