5-Fluoro-1-indanone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
41728068-1G
MOLE41728068-1GEA 0 EUR InStock
MOLE41728068-1G
5-Fluoro-1-indanone
5-Fluoro-1-indanone
Formule: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Point d'ébullition: 113…114 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 35…37 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041031
Numéro CAS: 700-84-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité