γ-Cyclodextrine
Fournisseur: Molekula
41851510-1G
MOLE41851510-1GEA 0 EUR InStock
MOLE41851510-1G
γ-Cyclodextrine
γ-Cyclodextrine
Formule: C₄₈H₈₀O₄₀
Numéro MDL: MFCD00009595
Numéro CAS: 17465-86-0
EINECS: 241-482-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité