Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique

Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: L(+)-Mandelic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, L(+)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid

41911890-25G
MOLE41911890-25GEA 0 EUR InStock
MOLE41911890-25G
Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique
Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique


Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…132 °C
Densité: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >190 °C
Numéro MDL: MFCD00004495
Numéro CAS: 17199-29-0
EINECS: 241-240-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité