Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylimidazole

Fournisseur: Molekula

42105959-500G
MOLE42105959-500GEA 0 EUR InStock
MOLE42105959-500G
2-Méthylimidazole
2-Méthylimidazole


Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…133 °C
Densité: 0.99 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005190
Numéro CAS: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité