Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Orangé de méthyle

Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine

42196193-500G
MOLE42196193-500GEA 0 EUR InStock
MOLE42196193-500G
Orangé de méthyle
Orangé de méthyle


Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Point d'ébullition: ∼90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 300 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
ONU: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité