α-Bromo-p-toluonitrile
Fournisseur: Molekula
42305814-5G
MOLE42305814-5GEA 0 EUR InStock
MOLE42305814-5G
α-Bromo-p-toluonitrile
α-Bromo-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 135…137 °C (0.6 mmHg)
Point de fusion: 115 °C
Numéro MDL: MFCD00001829
Numéro CAS: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité