4-Nitro-o-phénylenediamine
Fournisseur: Molekula
Attention
42675126
MOLE42675126EA 0 EUR InStock
MOLE42675126
4-Nitro-o-phénylenediamine
4-Nitro-o-phénylenediamine
Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: 197…202 °C
Numéro MDL: MFCD00007724
Numéro CAS: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Merck Index: 12,06720
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité