(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Molekula
42731182-5G
MOLE42731182-5GEA 0 EUR InStock
MOLE42731182-5G
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00144533
Numéro CAS: 74163-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité