DL-Cystéine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
42875416
MOLE42875416EA 0 EUR InStock
MOLE42875416
DL-Cystéine
DL-Cystéine
Formule: C₃H₇NO₂S
MW: 121,16 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1.441 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00004881
Numéro CAS: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité