Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromoforme

Fournisseur: Molekula
Danger

42960624-1KG
MOLE42960624-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE42960624-1KG
Bromoforme
Bromoforme


Formule: Br₃CH
Point d'ébullition: 149.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9.2 °C
Densité: 2.8912 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000128
Numéro CAS: 75-25-2
EINECS: 200-854-6
ONU: 2515
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b89941b7466cb8d23e0b302de9d64becfcb53281&vid=f55d7eee18c2e23867d92b68958e5b626a9909b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité