4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
43057307-500G
MOLE43057307-500GEA 0 EUR InStock
MOLE43057307-500G
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,24 g/mol
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003145
Numéro CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité