Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',4',6'-Trihydroxyacétophénone monohydraté

Fournisseur: Molekula
Attention

43063746-25G
MOLE43063746-25GEA 0 EUR InStock
MOLE43063746-25G
2',4',6'-Trihydroxyacétophénone monohydraté
2',4',6'-Trihydroxyacétophénone monohydraté


Formule: C₈H₈O₄·1H₂O
Point d'ébullition: 394 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 216…218 °C
Numéro MDL: MFCD00149091
Numéro CAS: 207-556-5
EINECS: 207-556-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité