(S)-(+)-1,2-Propanediol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (S)-(+)-1,2-Propylene glykol, (S)-Propane-1,2-diol, (S)-(+)-1,2-Dihydroxy propane
43121408-1G
MOLE43121408-1GEA 0 EUR InStock
MOLE43121408-1G
(S)-(+)-1,2-Propanediol
(S)-(+)-1,2-Propanediol
Formule: C₃H₈O₂
MW: 76,1 g/mol
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004539
Numéro CAS: 4254-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité