2-Mercapto-5-méthylbenzimidazole
Fournisseur: Molekula
43308264-100G
MOLE43308264-100GEA 0 EUR InStock
MOLE43308264-100G
2-Mercapto-5-méthylbenzimidazole
2-Mercapto-5-méthylbenzimidazole
Formule: C₈H₈N₂S
MW: 164,23 g/mol
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220 °C
Numéro MDL: MFCD00010617
Numéro CAS: 27231-36-3
EINECS: 248-350-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité