Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle

Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: Naphthalene-2-sulphonyl chloride, β-Naphthalenesulphonyl chloride

43332839-25G
MOLE43332839-25GEA 0 EUR InStock
MOLE43332839-25G
Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle
Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle


Formule: C₁₀H₇ClO₂S
MW: 226,68 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71…72 °C
Numéro MDL: MFCD00004087
Numéro CAS: 93-11-8
EINECS: 202-219-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité