1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Fournisseur: Molekula
43449981-25G
MOLE43449981-25GEA 0 EUR InStock
MOLE43449981-25G
1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol
1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Formule: C₂₂H₁₆N₄O
Point de fusion: 205.3…206.3 °C
Numéro MDL: MFCD00003905
Numéro CAS: 85-86-9
EINECS: 201-638-4
Merck Index: 12,09054
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité