2-Amino-6-méthylbenzonitrile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Cyano-3-methylaniline
43603587-5G
MOLE43603587-5GEA 0 EUR InStock
MOLE43603587-5G
2-Amino-6-méthylbenzonitrile
2-Amino-6-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058686
Numéro CAS: 56043-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité