DL-Lactate de lithium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: DL-Lactic acid lithium salt, (±)-2-Hydroxypropanoic acid lithium salt, Lithium 2-hydroxypropanoate, (±)-2-Hydroxypropionic acid lithium salt, (±)-Lactic acid lithium salt
43935171-100G
MOLE43935171-100GEA 0 EUR InStock
MOLE43935171-100G
DL-Lactate de lithium
DL-Lactate de lithium
Formule: H₃CCH(OH)COOLi
MW: 96,01 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065399
Numéro CAS: 867-55-0
EINECS: 212-761-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité