Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Méthylindole

Fournisseur: Molekula
Attention

43956247-250MG
MOLE43956247-250MGEA 0 EUR InStock
MOLE43956247-250MG
6-Méthylindole
6-Méthylindole


Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…31 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005682
Numéro CAS: 3420-02-8
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité