2-Thiouracile
Fournisseur: Molekula
44036154-100G
MOLE44036154-100GEA 0 EUR InStock
MOLE44036154-100G
2-Thiouracile
2-Thiouracile
Formule: C₄H₄N₂OS
Point de fusion: 340 °C
Numéro MDL: MFCD00006039
Numéro CAS: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
Merck Index: 12,09504
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité