Sulfure de dipropyle
Fournisseur: Molekula
Danger
44132658-100G
MOLE44132658-100GEA 0 EUR InStock
MOLE44132658-100G
Sulfure de dipropyle
Sulfure de dipropyle
Formule: C₆H₁₄S
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –102 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009379
Numéro CAS: 111-47-7
EINECS: 203-873-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08053
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité