Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one

44148578-5G
MOLE44148578-5GEA 0 EUR InStock
MOLE44148578-5G
3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone
3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone


Formule: C₁₀H₆F₆O
MW: 256,15 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (15 mmHg)
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009910
Numéro CAS: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité