D(+)-Raffinose pentahydraté
Fournisseur: Molekula
44163104-25G
MOLE44163104-25GEA 0 EUR InStock
MOLE44163104-25G
D(+)-Raffinose pentahydraté
D(+)-Raffinose pentahydraté
Formule: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1.516 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071590
Numéro CAS: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 12,08279
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité