3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (3-Aminophenyl)boronic acid sulphate (2:1), 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulphate
44219424-5G
MOLE44219424-5GEA 0 EUR InStock
MOLE44219424-5G
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Formule: C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S
MW: 371,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013111
Numéro CAS: 66472-86-4
EINECS: 266-376-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité