(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Fournisseur: Molekula
44432850-25G
MOLE44432850-25GEA 0 EUR InStock
MOLE44432850-25G
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Formule: C₂₀H₁₈O₈
Numéro MDL: MFCD00064440
Numéro CAS: 32634-66-5
EINECS: 251-131-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité