Chlorure de tétrabutylammonium 50% en solution aqueuse
Fournisseur: Molekula
44513467-100ML
MOLE44513467-100MLEA 0 EUR InStock
MOLE44513467-100ML
Chlorure de tétrabutylammonium 50% en solution aqueuse
Chlorure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011635
Numéro CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité