Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

EDTA sel dipotassique dihydraté

Fournisseur: Molekula

44541922-500G
MOLE44541922-500GEA 0 EUR InStock
MOLE44541922-500G
EDTA sel dipotassique dihydraté
EDTA sel dipotassique dihydraté


Formule: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Point de fusion: 272 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150036
Numéro CAS: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité