α,2-Dibromotoluène
Fournisseur: Molekula
Danger
45245256-25G
MOLE45245256-25GEA 0 EUR InStock
MOLE45245256-25G
α,2-Dibromotoluène
α,2-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
Point d'ébullition: 253 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34 °C
Densité: 1.881 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000173
Numéro CAS: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
ONU: 2293
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité