4-Iodoaniline
Fournisseur: Molekula
Attention
45378638-100G
MOLE45378638-100GEA 0 EUR InStock
MOLE45378638-100G
4-Iodoaniline
4-Iodoaniline
Formule: C₆H₆IN
MW: 219,02 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007848
Numéro CAS: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
Merck Index: 13,05049
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité