2-(Bromométhyl)naphtalene
Fournisseur: Molekula
45435688-25G
MOLE45435688-25GEA 0 EUR InStock
MOLE45435688-25G
2-(Bromométhyl)naphtalene
2-(Bromométhyl)naphtalene
Formule: C₁₁H₉Br
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004123
Numéro CAS: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité