4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone
Fournisseur: Molekula
45444541-100G
MOLE45444541-100GEA 0 EUR InStock
MOLE45444541-100G
4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone
4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone
Formule: C₁₀H₁₀ClFO
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Densité: 1,2267 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001007
Numéro CAS: 3874-54-2
EINECS: 223-395-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité