Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2)
Fournisseur: Molekula
45545810
MOLE45545810EA 0 EUR InStock
MOLE45545810
Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2)
Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2)
Formule: C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
Numéro MDL: MFCD00148901
Numéro CAS: 81029-05-2
EINECS: 279-675-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité