Bromure de tétraoctylammonium
Fournisseur: Molekula
45634299-25G
MOLE45634299-25GEA 0 EUR InStock
MOLE45634299-25G
Bromure de tétraoctylammonium
Bromure de tétraoctylammonium
Formule: C₃₂H₆₈BrN
Point de fusion: ~ 96 °C
Point d'éclair: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00011863
Numéro CAS: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité