D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
45777293-5G
MOLE45777293-5GEA 0 EUR InStock
MOLE45777293-5G
D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064321
Numéro CAS: 68832-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité