2-Hydroxycarbazole
Fournisseur: Molekula
45893442-5G
MOLE45893442-5GEA 0 EUR InStock
MOLE45893442-5G
2-Hydroxycarbazole
2-Hydroxycarbazole
Formule: C₁₂H₉NO
Numéro MDL: MFCD00004962
Numéro CAS: 86-79-3
EINECS: 201-699-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité