3-Thienylacétonitrile
Fournisseur: Molekula
46123285-25G
MOLE46123285-25GEA 0 EUR InStock
MOLE46123285-25G
3-Thienylacétonitrile
3-Thienylacétonitrile
Formule: C₆H₅NS
Numéro MDL: MFCD00005471
Numéro CAS: 13781-53-8
EINECS: 237-433-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité