Alcool 3-aminobenzylique
Fournisseur: Molekula
46232671-25G
MOLE46232671-25GEA 0 EUR InStock
MOLE46232671-25G
Alcool 3-aminobenzylique
3-Aminobenzyl alcohol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007817
Numéro CAS: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité