Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Fournisseur: Molekula
46246962-100G
MOLE46246962-100GEA 0 EUR InStock
MOLE46246962-100G
Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00005991
Numéro CAS: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité