3-Hydroxyindole
Fournisseur: Molekula
46347275
MOLE46347275EA 0 EUR InStock
MOLE46347275
3-Hydroxyindole
3-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
Numéro CAS: 480-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité