Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de benzyltributylammonium

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: N-Benzyl-N,N-dibutylbutan-1-aminium chloride

46358428-500G
MOLE46358428-500GEA 0 EUR InStock
MOLE46358428-500G
Chlorure de benzyltributylammonium
Chlorure de benzyltributylammonium


Formule: C₁₉H₃₄ClN
MW: 311,94 g/mol
Point de fusion: 155…159 °C
Numéro MDL: MFCD00011849
Numéro CAS: 23616-79-7
EINECS: 245-787-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité