4-Nitroimidazole
Fournisseur: Molekula
Attention
46670097-25G
MOLE46670097-25GEA 0 EUR InStock
MOLE46670097-25G
4-Nitroimidazole
4-Nitroimidazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005196
Numéro CAS: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité