2,4-Diaminoanisole sulphate hydrate
Fournisseur: Molekula
46715302-500G
MOLE46715302-500GEA 0 EUR InStock
MOLE46715302-500G
2,4-Diaminoanisole sulphate hydrate
2,4-Diaminoanisole sulphate hydrate
Formule: C₇H₁₂N₂O₅S·H₂O
Numéro MDL: MFCD00012978
Numéro CAS: 123333-56-2
EINECS: 254-323-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité