Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Chloro-4-nitrotoluène

Fournisseur: Molekula

46797071-100G
MOLE46797071-100GEA 0 EUR InStock
MOLE46797071-100G
α-Chloro-4-nitrotoluène
α-Chloro-4-nitrotoluène


Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 1.5647 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007374
Numéro CAS: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité