Purine-6(1H)-one
Fournisseur: Molekula
46877163-25G
MOLE46877163-25GEA 0 EUR InStock
MOLE46877163-25G
Purine-6(1H)-one
Purine-6(1H)-one
Formule: C₅H₄N₄O
Point de fusion: > 310 °C
Numéro MDL: MFCD00005725
Numéro CAS: 68-94-0
EINECS: 200-697-3
Merck Index: 13,04895
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité