(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
47008781-1G
MOLE47008781-1GEA 0 EUR InStock
MOLE47008781-1G
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004068
Numéro CAS: 18531-94-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité