3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
47173898-1G
MOLE47173898-1GEA 0 EUR InStock
MOLE47173898-1G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221716
Numéro CAS: 4198-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité